Merck
PHL80523
土槿乙酸 B
phyproof® Reference Substance
别名:
O-土荆皮甲酸C, 土槿乙酸B, 土槿皮乙酸B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H28O8
CAS号:
分子量:
432.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
InChI 密鑰
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
土槿皮中分离得到天然二萜类化合物土槿皮乙酸B。它已显示出抗真菌,抗生育和抗血管生成特性。它还可能具有抗癌和抗炎特性。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)