Key Documents
LpDNPH S10 小柱
S10
别名:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104925
包裝
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
應用
environmental
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
S10 小柱设计,可方便地应用于现场和实验室。可提供可重复使用的连接头用于连接小柱和采样泵。内置储罐可省去连接注射器进行样品萃取/洗脱的步骤。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)