About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56O2
CAS号:
分子量:
568.87
Beilstein:
2068547
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
不含维生素A的膳食胡萝卜素。 增加眼内黄斑色素浓度,并有可能改善视力。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3