等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
195 °C (lit.)
應用
cannabis testing
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI 密鑰
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
叶黄素是一种非维生素原A微黄色的类胡萝卜素,常见于鸡蛋、水果、蔬菜、植物油和谷物中。叶黄素最重要的有益作用之一是预防与年龄有关的黄斑变性(AMD)和白内障。
该物质具有经认证的色谱纯度。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
叶黄素可作为分析标准品,通过高效液相色谱技术对鸡肝和蔬菜/植物油中的分析物进行定量。
生化/生理作用
不含维生素A的膳食胡萝卜素。 增加眼内黄斑色素浓度,并有可能改善视力。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Ultrasound assisted extraction in quantifying lutein from chicken liver using high-performance liquid chromatography
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 830(1), 158-160 (2006)
Lutein content of selected Indian vegetables and vegetable oils determined by HPLC
J. Food Compos. Anal., 22(7-8), 632-636 (2009)