Merck
93981
Supelco
Diol-functionalized Silica gel Chromatography Media
spherical, 200-360 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
NACRES:
NB.21
product name
Diol-functionalized silica gel spherical,
等級
standard
品質等級
形狀
powder
成份
carbon content, 4.0-7.0%
技術
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
基質
Silica
基質活性組
diol-functionalized silica
粒徑
40-75 μm
孔徑
110 Å pore size
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)