About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
123.15
Beilstein:
2802317
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
160-162 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1