化驗
≥98.0 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
InChI 密鑰
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3