Merck
854179-U
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
别名:
Magnetic Crimp Caps with Septa
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
特點
closure type crimp seal
open center
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
直徑× 厚度
20 mm × 3.0 mm
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)