主要文件
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
别名:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L68
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 14461
參數
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 21.5 mm
表面積
450 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
carbamoyl phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Guard Column for 21.5mmID TSKgel Amide-80 column, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
外觀
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)