主要文件
AX0073
Supelco
乙酸
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-580-7
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽压
15.4 hPa ( 20 °C)
表单
liquid
自燃温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
转变温度
flash point 39 °C
溶解性
602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
AX0073-59 is available in Canada Only.
The following catalog numbers are packaged in poly-coated bottles: AX0073P-5, AX0073-59 and AX0073-75.
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7