Merck
78823
Supelco
黄尿酸
analytical standard
别名:
4,8-二羟基喹啉-2-甲酸, 4,8-二羟基喹啉甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO4
CAS号:
分子量:
205.17
Beilstein:
185954
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
297-298 °C (dec.) (lit.)
应用
clinical
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChI key
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)