Merck
74477
Supelco
邻苯二胺
analytical standard
别名:
1,2-二氨基苯, 1,2-苯二胺, OPD
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
606074
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽压
0.01 mmHg ( 25 °C)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
256-258 °C
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
276.8 °F - closed cup
闪点(°C)
136 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)