Merck
69089
Supelco
己二酸二丁酯
analytical standard
别名:
己二酸二丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
258.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
沸点
305 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)