化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
己二酸二丁酯(DBA)是化妆品中的增塑剂和皮肤调理剂,是丁醇和己二酸的二酯混合物。它可溶于水和有机溶剂,不吸收紫外线辐射。
應用
DBA可用作增塑剂,用于与聚氯乙烯(PVC)形成混合物,该混合物可形成用于软机器人执行器和自适应镜头的软凝胶型电活性材料。它也可用于聚氨酯凝胶的塑化, 有望用于生物医学应用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Cosmetics
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-53 (2000)
Electrical properties and electromechanical modeling of plasticized PVC gel actuators.
Sensors and Actuators B, Chemical, 273, 1246-1256 (2018)
Towards electroactive gel artificial muscle structures.
Proceedings of SPIE, 10594, 1059408-1059408 (2018)
Electrically Triggered Actuation of Plasticized Thermoplastic Polyurethane Gels.
Macromolecular Materials and Engineering, 301(7), 864-869 (2016)
Percutaneous absorption of clobetasol propionate from novel ointment and cream formulations.
Clinical and experimental dermatology, 10(1), 13-21 (1985-01-01)