主要文件
58970C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL LC-18-T HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
产品线
SUPELCOSIL
特点
endcapped
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
标记范围
12.3% carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 3 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.1 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å
工作pH值
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SUPELCOSIL LC-18-T 键合有十八烷基,经过特殊的表面处理,可有效分离核苷。每一批次的填料都经过测试以确保用于核苷、腺苷和二磷酸 (ADP) 分析时具有良好的峰形。用该色谱柱分析易形成金属螯合物的化合物时,也能获得良好的峰形。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the