Merck
735469
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
别名:
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD313CD2OH
分子量:
52.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
99% (CP)
表单
liquid
沸点
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)