主要文件
58230-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
反相LC-18色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
SUPELCOSIL LC-18 HPLC 柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
产品线
SUPELCOSIL
特点
endcapped
包装
1 ea of
标记范围
11.0% carbon loading
参数
≤70 °C temp. limit
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.1 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
pH值(酸碱度)
2-7.5
相容性
for use with OPA-AA
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对于众多种类的化合物具有极佳保留性并提供良好峰形的通用型疏水性烷基相。
推荐产品
发现适用于高效液相色谱液相色谱-质谱分析的理想试剂
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
氨基酸分析是精确测定蛋白质量的合适工具,但也提供有关相对氨基的详细信息。
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC