产品名称
Ascentis® Si Supelguard 保护柱芯, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L3
产品线
Ascentis®
特点
endcapped: no
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
表面积
450 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
silica phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH值
2-6
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase