物料
polycarbonate lid
应用
microbiology
应用
产气系统。2.5L 广口瓶可容纳 12 个一次性塑料培养皿。罐子的聚碳酸酯基座通过四个弹簧夹固定在盖子上。在不太可能发生压力的情况下,夹子本身允许自动通风。还提供了携带把手,使得罐子能够在工作台和培养箱之间安全地运输。
易于操作的真空释放螺钉允许空气进入罐中,从而克服了由于存在负压而可能引起的任何困难。
Anaerojar 重量轻、坚固耐用,具有出色的节省空间的特点;没有外部夹子或突出的活门,把手塞进罐子本身的盖子里。
Anaerogen 是与 Anaerojar 一起使用的套件。它在不使用水或催化剂的情况下快速产生厌氧气。不产生氢气。氧气被迅速吸收,而不会产生压力。最终的气体中含有少于 1% 的氧气,补充了二氧化碳——非常适合厌氧菌的最佳生长和增加的菌落大小。
Anaerobe 产气袋(目录编号 68061)不包括在内。
适合的清洁剂:
卫可:
是一种多用途消毒剂。它含有过氧化氢(过氧单硫酸钾)、十二烷基苯磺酸钠、氨基磺酸;和无机缓冲剂。它通常用于清理危险的溢出物、消毒表面和浸泡设备。该溶液用于许多领域,包括医院、实验室、疗养院、殡仪馆、医疗、牙科和兽医设施,以及需要控制病原体的任何其他地方。
MicroSol 3+:
可用于浓缩,即用型喷雾,MicroSol 3+ 去污剂独特的双链季铵化合物(QACs)和水溶性杀菌剂混合物已被证明可有效对抗细菌、真菌、病毒、酵母和 DNA
它被证明对关键的人类致病微生物有效,并与 DNA 和 RNA 分子相互作用,对其二级结构产生不利影响,使其在血液、血浆或其他样品中失活。
MicroSol 3+ 可作为移液器和表面的合适去污剂,用于分子生物学实验室以及进行法医学应用的 DNA 分析。然而,实验室并不是唯一可以使用 MicroSol 3+ 的地方;它还可用于洗手间区域、食品制备表面,以及仪器和电器的表面去污。
该实验室消毒剂可生物降解、毒性低、具有无腐蚀性配方,使其用户友好并环保。此外,它不会留下任何表面残留物,不会染色,也不会产生令人不快的气味,为您的清洁或去污需求提供理想的解决方案。
乙醇(70%)
我们建议用热肥皂水清洗。这′对清洗罐子起到神奇的作用!
易于操作的真空释放螺钉允许空气进入罐中,从而克服了由于存在负压而可能引起的任何困难。
Anaerojar 重量轻、坚固耐用,具有出色的节省空间的特点;没有外部夹子或突出的活门,把手塞进罐子本身的盖子里。
Anaerogen 是与 Anaerojar 一起使用的套件。它在不使用水或催化剂的情况下快速产生厌氧气。不产生氢气。氧气被迅速吸收,而不会产生压力。最终的气体中含有少于 1% 的氧气,补充了二氧化碳——非常适合厌氧菌的最佳生长和增加的菌落大小。
Anaerobe 产气袋(目录编号 68061)不包括在内。
适合的清洁剂:
卫可:
是一种多用途消毒剂。它含有过氧化氢(过氧单硫酸钾)、十二烷基苯磺酸钠、氨基磺酸;和无机缓冲剂。它通常用于清理危险的溢出物、消毒表面和浸泡设备。该溶液用于许多领域,包括医院、实验室、疗养院、殡仪馆、医疗、牙科和兽医设施,以及需要控制病原体的任何其他地方。
MicroSol 3+:
可用于浓缩,即用型喷雾,MicroSol 3+ 去污剂独特的双链季铵化合物(QACs)和水溶性杀菌剂混合物已被证明可有效对抗细菌、真菌、病毒、酵母和 DNA
它被证明对关键的人类致病微生物有效,并与 DNA 和 RNA 分子相互作用,对其二级结构产生不利影响,使其在血液、血浆或其他样品中失活。
MicroSol 3+ 可作为移液器和表面的合适去污剂,用于分子生物学实验室以及进行法医学应用的 DNA 分析。然而,实验室并不是唯一可以使用 MicroSol 3+ 的地方;它还可用于洗手间区域、食品制备表面,以及仪器和电器的表面去污。
该实验室消毒剂可生物降解、毒性低、具有无腐蚀性配方,使其用户友好并环保。此外,它不会留下任何表面残留物,不会染色,也不会产生令人不快的气味,为您的清洁或去污需求提供理想的解决方案。
乙醇(70%)
我们建议用热肥皂水清洗。这′对清洗罐子起到神奇的作用!
商品
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.