主要文件
57463
Rheodyne® 3725i 型制备型样品进样器
stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
物料
stainless steel
特点
manual
number of ports 6
positions 2
包装
pkg of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
3725i 型样品进样器用于 1-10cm 内径的高效液相色谱柱。它将 Rheodyne's 分析级进样器的易用性和多功能性与对大样品量和高流速的处理能力相结合。可以选择不锈钢或 PEEK 管路,坚固耐用,容易维护。包括 10 mL 定量环,所有接口的 1/8 英寸接头,用于大量样品快速进样的 5cm 大孔注射器针头(16 号/0.65 英寸外径),针口清洗器,两根排放管,扳手,安装螺钉和使用说明书。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)