主要文件
58920-U
Supelco
Rheodyne® 7000 型液流切换阀
别名:
Rheodyne 7000 Valve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
特點
number of ports 6
positions 2
品質等級
一般說明
专为以下用途设计:色谱柱选择,样品清理和浓缩,色谱柱程序切换,反冲以及其他流切换操作。六个外围接口(无中心接口)通过一个两位转子互相连接。低体积流路(0.6mm 内径)可以将影响色谱柱切换分析的死体积最小化。压力限的出厂设置为 5000psi (350kg/cm2),但可以调整至 7000psi (490kg/cm2)。
平面密封件易于调整。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)