主要文件
54432
Rheodyne® 9725 型进样器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
特点
manual
number of ports 6
positions 2
参数
5000 psi max. pressure
一般描述
9725 型进样器是高效液相色谱和软凝胶液相色谱生物分子纯化程序的理想选择。该 6 通进样器的性能和 7225型 相似,但样品不会与金属接触。9725 型采用了受专利保护的 make-before-break (先合后断)设计(参见产品目录No. 57620-U)。
0.25mm 内径的液流通路在与窄径柱一起使用时样品扩散小,但在较大直径的分析色谱柱和制备色谱柱正常使用的流速下,需防止液流阻力过大。与 Rheodyne HPT 接头和高压 PEEK 管配套使用。9725i 型包括位置感应开关。
同时提供 20μL PEEK 定量环、Tefzel 转子密封件、用于所有接口的接头、22 号 luer 接口针头、针口清洗器、两根 Tefzel 排放管、扳手、安装螺钉和使用说明书。
其它定量环需要单独订购。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)