主要文件
57405
紧密的反应器螺旋管
L × I.D. 5 m × 0.5 mm, volume 1.0 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
長度 × 內徑
5 m × 0.5 mm
容積
1.0 mL
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Guillermina Calo et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(1), 55-64 (2016-12-10)
Do human trophoblast cells modulate neutrophil extracellular trap (NET) formation, reactive oxygen species (ROS) synthesis and neutrophil apoptosis through mechanisms involving vasoactive intestinal peptide (VIP)? Trophoblast cells inhibited NET formation and ROS synthesis and enhanced neutrophil apoptosis through VIP-mediated pathways