Merck
1547969
USP
聚山梨酯 80
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
吐温80(TWEEN® 80), POE (20)山梨糖醇酐单油酸酯, 聚乙二醇山梨醇酐单油酸酯, 聚山梨酯 80, 聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
API 家族
polysorbate
分子量
Mw ~1309.66
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI 密鑰
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典
的网站。.
聚山梨酯80是脂肪酸(主要为油酸)偏酯(partial ester)和山梨醇及其酐的混合物,每摩尔山梨醇和山梨醇酐与大约20摩尔的环氧乙烷进行乙氧基化。
應用
该USP参考标准品仅用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和含量测定使用。它们不用于人或动物管理,不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Polysorbate 80
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5967-5967 (2020)