產品線
Supelclean™
品質等級
包裝
pkg of 100 g
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質
magnesium silicate
基質活性組
Florisil phase
直徑
100-120 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
一般說明
LC-Florisil Supelclean SPE 管可用于从非极性样品中提取极性分析物。
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC