主要文件
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2 固相萃取散装填料
pkg of 100 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41115712
产品线
Supelclean
包装
pkg of 100 g
标记范围
5% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
amino bonding
aminopropyl
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
一般描述
LC-NH2(氨丙基)正相Supelclean SPE管可用于从无水样品中提取中度极性至极性的分析物。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>464.0 °F
闪点(°C)
> 240 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)