主要文件
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite气体干燥装置
pkg of 1 ea
别名:
Gas drying unit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
一般描述
  • 模制聚碳酸酯柱(25/8英寸O.D. × 113/8英寸),装填1.25磅的8目Drierite指示干燥剂,支撑组件包括不锈钢弹簧圈和毡滤器。
  • 水蒸气容量:50 g。
  • 安全工作压力高达90 psig。
  • 最大效率的流速应为 200 L/h 或 0.1 scfm。
  • 将颗粒散布在托盘上在200 °C加热1小时,可再生干燥剂。
  • 宝塔头接口适配1/4至3/8英寸管。
法律信息
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
替代部件
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)