主要文件
57103-U
Supelco
Visiprep 5 位烧瓶真空固相萃取装置
standard
别名:
SPE Vacuum Manifold Flask Accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.21
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Visiprep 5端口烧瓶真空歧管使分析人员可以使用Supelco固相萃取管同时制备多达5个样品。与传统的真空歧管不同,Visiprep 5端口烧瓶歧管使得用户可以将SPE洗脱液直接收集到50 mL圆底或平底烧瓶中,以直接进行Rotovap蒸发。歧管由耐化学腐蚀的5端口盖(可提供DL或标准)、垫片、基座、玻璃盆、真空计和放气阀、5个流量控制阀、5个可更换的溶剂导针和支撑该基座的底板组成,可以支持五个50 mL圆底或平底烧瓶。
标准和 DL Visiprep 型号的每个端口均配备了流量控制阀。
推荐烧瓶: Aldrich 单颈烧瓶,50 mL,接头:ST/NS 24/40
  • 圆底(目录号Z414484)
  • 平底(目录号Z418773)
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)