57042
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE真空歧管,不含PTFE
57265
Visiprep™ SPE 真空固相萃取装置
57250-U
57059
用于Visiprep DL防交叉污染SPE装置(包含在57044和57265)的一次性小柱连接管
Sigma-Aldrich
P4417
Phosphate buffered saline
57044
57047
Visiprep™ 固相萃取装置溶剂导向针套件
CLS430157
Corning®培养管
57020-U
SPE 小柱连接头
CLS9944513
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
pk of 12
100
solid phase extraction (SPE): suitable
10 mm × 75 mm
food and beverages
分析样品制备
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
57160-U
Preppy 12 位真空固相萃取装置
57124
Visidry 干燥装置
57095
Visidry 干燥装置的控制旋钮
57048
长阀杆流量控制阀
Z255998
Gum rubber laboratory tubing