材料
PE frit
polypropylene hardware
品質等級
產品線
Supelclean™
成份
packing, 10 g
包裝
pk of 16
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
60 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
silica bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC