主要文件
57084
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B 固相萃取管
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41115712
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 1 g
包裝
pkg of 54 ea
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
基質
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
基質活性組
Alumina phase
粒徑
60-325 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)