Merck
569276-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® HS C18 Supelguard 保护柱芯, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
Discovery®
特點
endcapped
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
表面積
300 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
相关内容
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.