Merck
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
别名:
Wide Pore C8 Bioanalytical Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C8 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
5% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
4 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Discovery BIO Wide Pore C8 的疏水性介于 Discovery BIO Wide Pore C5 和 Discovery BIO Wide Pore C18 之间。疏水性的差异使之与其他键合相相比,具有独特的选择性。由于能够提供与 C18 分离互补的信息,因此它是获得多肽谱图的理想选择。由于其适中的疏水性,我们也建议将它用于方法开发。和其他 Discovery BIO Wide Pore 系列的所有键合相一样,C8 相能提供很高的柱效和对称的峰形,并且稳定性好、使用寿命长,能与 LC-MS 兼容。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)