Merck
567225-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C8 高效液相色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
5% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 21.2 mm
表面積
100 m2/g
表面覆盖率
4 μmol/m2
基質
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
10 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Discovery BIO Wide Pore C8 的疏水性介于 Discovery BIO Wide Pore C5 和 Discovery BIO Wide Pore C18 之间。疏水性的差异使之与其他键合相相比,具有独特的选择性。由于能够提供与 C18 分离互补的信息,因此它是获得多肽谱图的理想选择。由于其适中的疏水性,我们也建议将它用于方法开发。和其他 Discovery BIO Wide Pore 系列的所有键合相一样,C8 相能提供很高的柱效和对称的峰形,并且稳定性好、使用寿命长,能与 LC-MS 兼容。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)