主要文件
56051
管道连接件
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
Tefzel®
包裝
pkg of 10 ea
技術
LPLC: suitable
接頭
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
法律資訊
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2