Merck
Z227242
二通连接件
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
别名:
Valco® 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
材料
PEEK
描述
female
孔尺寸
0.25 mm
相容性
for connecting 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)