主要文件
58685
无凸缘接头
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
物料
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
包装
pkg of 5 ea
参数
1000 psi max. pressure (70 bar)
配件
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
法律信息
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)