product name
Supel™ QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
材料
polypropylene tube
agency
AOAC® 2007.01
產品線
Supel™
成份
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
包裝
pk of 50
技術
QuEChERS: suitable
離心管體積
15 mL
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
適合性
法律資訊
應用
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
相关内容
气相色谱分析是在气相中分离和分析挥发性化合物的常用分析技术。气相色谱分析用于许多行业中的质控以及混合物之中的化合物鉴定和定量。
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门