产品名称
Supel™ QuE, PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
物料
polypropylene tube
Agency
suitable for BS EN 15662:2008
产品线
Supel™
组成
magnesium sulfate, 900 mg
Supelclean™
PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
包装
pk of 50
技术
QuEChERS: suitable
离心管体积
15 mL , Greiner Cat. No. 163270
基质活性基团
PSA phase
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
应用
适用性
法律信息
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
相关内容
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.