product name
Supel™ QuE, PSA/ENVI-Carb Tube 2, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
材料
polypropylene tube
agency
suitable for BS EN 15662:2008
產品線
Supel™
成份
Magnesium Sulfate, 900 mg
Supelclean™ ENVI-Carb, 45 mg (Cat. No. 57210-U)
Supelclean™ PSA, 150 mg (Cat. No. 52738-U)
包裝
pk of 50
技術
QuEChERS: suitable
離心管體積
15 mL , Shaker Compatible
基質活性組
PSA phase
carbon phase
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
相容性
適合性
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
相关内容
QuEChERS是一种“快速、简便、经济、高效、耐用且安全”的样品纯化方法,可用于制备食品业和农业农残分析样品。QuEChERS 基于固相萃取(SPE)样品制备技术。
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.