主要文件
54417
Rheodyne® 7030 型 3 通阀
Accepts 1/16″ tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel valve
描述
manual 3-way switching valve
特點
number of ports 6
positions 2
製造商/商標名
Rheodyne
參數
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
接頭
10-32 female Rheodyne valve ports
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)