Merck
508578
Supelco
20mm 氯丁基橡胶/PTFE 密封隔垫,邵氏硬度52,100个/包
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/rubber (chlorobutyl)
硬度
52 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Chromacol 20-CBT3B
外徑
20 mm
直徑× 厚度
20 mm × 0.150 in.
一般說明
用于气密性密封,并防止污染
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)