主要文件
502235
Supelco
ASTM® 5442石油蜡定量线性混标
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
别名:
ASTM® 5442 定量线性混标
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
等级
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 6 × 1 mL
浓度
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
petroleum
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-30°C
应用
ASTM® 5442 定量线性标准品用于通过气相色谱法分析石油蜡。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    查看所有结果 (15)
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-0.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-18 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1