Key Documents
502286
Supelco
ASTM® D5442定量线性混标
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 6 × 1 mL
濃度
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ASTM® D5442定量线性标准品已被用于气相色谱法中,对降解细菌(如洋葱伯克霍尔德菌 2A-12)的原油培养物中提取的多环芳烃和/或石油烃(使用己烷作为萃取溶剂)进行检测。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
精确制备的混合物,用于确定正链烷烃的响应因子。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    Docosane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    查看所有结果 (12)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)