Merck
47100
Supelco
-烷烃混标C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
品質等級
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
濃度
(varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
一般說明
正链烷烃混标C5,C6,C7,C8可用于测定色谱柱分离度、保留时间和响应因子。
正链烷烃混标C5,C6,C7,C8(分析标准品级)用于石油蜡的气相色谱 (GC) 分析。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
0.5 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)