主要文件
48489
Supelco
EPA 8270 亚硝胺混标
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
等级
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL each component in methanol
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)