主要文件
46985-U
Supelco
非挥发性酸混标
0.01 meq/mL each component in deionized water, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mL
浓度
0.01 meq/mL each component in deionized water
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
一般描述
非挥发性酸混标也可用于水溶液中游离脂肪酸的定性检测。建议从熟悉挥发性分析物制备、处理、贮藏和运输的化学品生产商处购买。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
非挥发性酸混标用作有机碳(OC)和元素碳(EC)热分离的标准品,用于后续的放射性碳分析。
分析物
说明
    Fumaric acid
    DL-Lactic acid
    Malonic acid
    Methylmalonic acid
    Oxalacetic acid
    Oxalic acid
    Pyruvic acid
    Succinic acid
    查看所有结果 (8)
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Evaluation of a 2-step thermal method for separating organic and elemental carbon for radiocarbon analysis
Dusek U, et al.
Atmospheric Measurement Techniques Discussions, 7(1), 131-169 (2014)