Key Documents
29658-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
特點
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.2 mL
接頭
thread for 9 mm
相容性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)