物料
clear glass insert (no spring required)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
6 mm × 31 mm
体积
0.25 mL
配件
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3