Key Documents
29655-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
别名:
Low adsorption certified vial kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
特點
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 9 mm
相容性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CD is a trademark of QIS, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)